Learn More
N-Octylacetat, ≥ 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11392506
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
Packungsgröße:
250 Gramm
50 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11392506 250 g 250 Gramm
11382506 50 g 50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11392506 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L06405.30
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 18-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 112-14-1 | C10H20O2 | 172.27 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 112-14-1
Summenformel C10H20O2
Molekulargewicht (g/mol) 172.27
MDL-Nummer MFCD00009562
InChI-Schlüssel YLYBTZIQSIBWLI-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-octyl acetate, acetic acid, octyl ester, caprylyl acetate, 1-octyl acetate, acetic acid octyl ester, octyl ethanoate, n-octanyl acetate, n-octyl ethanoate, 1-octanol acetate, acetate c-8
PubChem CID 8164
ChEBI CHEBI:87495
IUPAC-Name octyl acetate
SMILES CCCCCCCCOC(C)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material n-Octyl acetate
Dichte 0.868
Siedepunkt 210°C to 211°C
Flammpunkt 86°C (186°F)
Strukturformel CH3CO2(CH2)7CH3
Brechungsindex 1.419
Menge 250 g
Beilstein 1754554
Formelmasse 172.27
Reinheit (%) ≥98%