Learn More
n-Octylacrylat (stabilisiert mit MEHQ), TRC
Artikelnummer. 30418944
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 mL
Packungsgröße:
5 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30418944 5 mL 5 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30418944 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCO2946555ML
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material n-Octyl Acrylate
CAS 2499-59-4
Summenformel C11H20O2
Menge 5 mL
Synonym 1-Octyl acrylate, ENT 3827, NOAA, NSC 5177, Octyl 2-Propenoate, Octyl Acrylate
InChI-Formel InChI=1S/C11H20O2/c1-3-5-6-7-8-9-10-13-11(12)4-2/h4H,2-3,5-10H2,1H3
SMILES CCCCCCCCOC(=O)C=C
IUPAC-Name Octylprop-2-enoat
Molekulargewicht (g/mol) 184.28
Formelmasse 184.1463