Learn More
N-Octyl-beta-D-Thioglucopyranosid, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15493689
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
2.5 g
5 g
10 g
Packungsgröße:
10 Gramm
2.50 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15493689 2.5 g 2.50 Gramm
15473689 5 g 5 Gramm
15483689 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15493689 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. J61028.88
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 21-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Nichtionisches Detergenz für die Solubilisierung von Membranproteinen
n-Octyl-beta-D-thioglucopyranoside is used for cell lysis or to solubilise membrane proteins without denaturing them. This is particularly of use in order to crystallise them or to reconstitute them into lipid bilayers. It has been used in a study to assess the crystallization and preliminary x-ray analysis of human plasma apolipoprotein C-I. It has also been used in a study that investigated the identification of Chlamydia pneumoniae proteins.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
N-Octyl-beta-D-Thioglucopyranosid wird zur Zelllyse oder zum Lösen von Membranproteinen verwendet, ohne dass deren Denaturierung erfolgt. Dies ist besonders nützlich, um diese Proteine zu kristallisieren oder in Lipiddoppelschichten zu rekonstituieren. Wurde in einer Studie zur Beurteilung der Kristallisation und vorläufigen Röntgenanalyse von humanem Plasma Apolipoprotein C-I verwendet. Dieses wurde auch in einer Studie verwendet, die die Untersuchung der Identifizierung von Chlamydia pneumoniae-Proteinen zum Inhalt hatte.
Löslichkeit
Löslich in Ethanol, Wasser oder Methanol
Hinweise
Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 85618-21-9
Summenformel C14H28O5S
Molekulargewicht (g/mol) 308.433
MDL-Nummer MFCD00012189
InChI-Schlüssel CGVLVOOFCGWBCS-DGTMBMJNSA-N
Synonym octyl thioglucopyranoside, octyl-i 2-d-1-thioglucopyranoside
PubChem CID 53720324
IUPAC-Name (2R,3S,4S,5S,6S)-2-(Hydroxymethyl)-6-Octylsulfanyloxae-3,4,5-Triol
SMILES CCCCCCCCSC1C(C(C(C(O1)CO)O)O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material n-Octyl-beta-D-thioglucopyranoside
Schmelzpunkt 128°C
Farbe Weiß
Menge 2.5 g
Beilstein 4182783
Löslichkeitsinformationen Soluble in ethanol, water or methanol
Formelmasse 308.44
Reinheit (%) ≥98%
Physikalische Form Kristallpulver