Learn More
n-Octyl-β-D-Glucopyranosid, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11456462 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11456462 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11456462 Lieferant MP Biomedicals Lieferanten-Nr. 0215005425
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2230.00 €
    2121.00 € / 25 Gramm
    Sparen 109.00 €
    4% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 29-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
N-Octyl-β-D-glucopyranosid >98 %, weißes Pulver, nichtionisches Detergens für Membranprotein.
  • Nichtionisches Alkyl-Glucosid-Reinigungsmittel, das häufig bei der Solubilisierung von Membranproteinen und Phospholipiden verwendet wird.
  • Wird bei molarabhängigen Verhältnissen für die Solubilisierung von Phosphatidylcholin-Doppelschichten verwendet.
  • Wird zur Proteinkristallisation sowie zur Verbesserung der Oligosaccharid-Spaltung von Glykoproteinen mit Endoglycosidase F verwendet
Spezifikation
Chemischer Name oder Material n-Octyl-β-D-glucopyranosid
Namenshinweis Molekularbiologie
CAS 155751-72-7, 29836-26-8
Schmelzpunkt 89 °C bis 100 °C (Literatur)
Farbe Weiß
Hinweise zur Reinheitsqualität 0.98
Prozentgehaltsbereich ≥ 98%
Summenformel C14H28O6
Menge 25 g
Beilstein 84118
Synonym Okadainsäure, Kaliumsalz, Okadainsäure-Kaliumsalz, okadaic acidpotassium salt
Löslichkeitsinformationen Löslich in Wasser (10 mg/ml klare farblose Lösung).
InChI-Schlüssel UXRQUXBFVICHQJ-UHFFFAOYSA-M
Optische Drehung -31 ±3° (c=5, Wasser)
SMILES CC1CCC2(CCCCO2)OC1C(C)CC(C3C(=C)C(C4C(O3)CCC5(O4)CCC(O5)C=CC(C)C6CC(=CC7(O6)C(CCC(O7)CC(C)(C(=O)[O-])O)O)C)O)O.[K+]
IUPAC-Name Kalium-2-hydroxy-3-[11-hydroxy-2-[4-[4-hydroxy-2-[1-hydroxy-3-(3-methyl-1,7-dioxaspiro[5.5]undecan-2-yl)butyl]-3-methylidenspiro[4a,7,8,8a-tetrahydro-4H-pyrano[3,2-b]pyran-6,5'-oxolan]-2'-yl]but-3-en-2-yl]-4-methyl-1,7-dioxaspiro[5.5]undec-4-en-8-yl]
Molekulargewicht (g/mol) 292.4
PubChem CID 44134868
Formelmasse 292.4
Physikalische Form Pulver