Learn More
n-Octyl-β-D-Glucopyranosid (weißes kristallines Pulver), Fisher BioReagents
Artikelnummer. 10326843
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Verpackung:
Bernsteinfarbige Poly-Flasche
Poly-Mikroröhrchen
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10326843 5 g Bernsteinfarbige Poly-Flasche 5 Gramm
10071693 1 g Poly-Mikroröhrchen 1 Gramm
10071073 25 g Bernsteinfarbige Poly-Flasche 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10326843 Lieferant Fisher BioReagents Lieferanten-Nr. BP5855
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
N-Octyl-β-D-Glucopyranosid ist ein hochgereinigtes, nichtionisches Reinigungsmittel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 29836-26-8
Summenformel C14H28O6
Molekulargewicht (g/mol) 292.37
MDL-Nummer MFCD00063288
InChI-Schlüssel HEGSGKPQLMEBJL-RKQHYHRCSA-N
PubChem CID 62852
SMILES CCCCCCCCO[C@@H]1O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]1O
Spezifikation
Extinktion Maximal 0,3 bei 260 nm
Chemischer Name oder Material n-Octyl-β-D-Glucopyranoside
Farbe Weiß
Physikalische Form Pulver/Feststoff
Schmelzpunkt 105 °C
Menge 5 g
Verpackung Bernsteinfarbige Poly-Flasche
Prozentgehaltsbereich ≥98 %
Spezifische Drehung -28,0 bis -32,0° (+ oder -)
Merck Index 15, 6857
IUPAC-Name (2R,3S,4S,5R,6R)-2-(Hydroxymethyl)-6-Octoxyoxan-3,4,5-Triol
Formelmasse 292.4