Learn More
n-Octyl-β-D-Glucopyranosid (weißes kristallines Pulver), Fisher BioReagents
Artikelnummer. p-27452
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Verpackung:
Bernsteinfarbige Poly-Flasche
Poly-Mikroröhrchen
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 10071693
Marke: Fisher BioReagents BP5851
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
N-Octyl-β-D-Glucopyranosid ist ein hochgereinigtes, nichtionisches Reinigungsmittel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 29836-26-8
Summenformel C14H28O6
Molekulargewicht (g/mol) 292.37
MDL-Nummer MFCD00063288
InChI-Schlüssel HEGSGKPQLMEBJL-RKQHYHRCSA-N
PubChem CID 62852
SMILES CCCCCCCCO[C@@H]1O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]1O
Spezifikation
Extinktion 0.3 max. at 260nm
Chemischer Name oder Material n-Octyl-β-D-Glucopyranoside
Farbe Weiß
Physikalische Form Pulver/Feststoff
Schmelzpunkt 105°C
Menge 1 g
Verpackung Poly-Mikroröhrchen
Prozentgehaltsbereich ≥98 %
Spezifische Drehung -28.0 to -32.0° (+ or -)
Merck Index 15, 6857
IUPAC-Name (2R,3S,4S,5R,6R)-2-(Hydroxymethyl)-6-(octyloxy)oxan-3,4,5-triol
Formelmasse 292.4