Learn More
n-Octyl-β-D-Glucopyranosid (weißes kristallines Pulver), Fisher BioReagents
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Verpackung:
Bernsteinfarbige Poly-Flasche
Poly-Mikroröhrchen
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Beschreibung
N-Octyl-β-D-Glucopyranosid ist ein hochgereinigtes, nichtionisches Reinigungsmittel.
Spezifikation
Spezifikation
| Extinktion | 0.3 max. at 260nm |
| Chemischer Name oder Material | n-Octyl-β-D-Glucopyranoside |
| Farbe | Weiß |
| Physikalische Form | Pulver/Feststoff |
| Schmelzpunkt | 105°C |
| Menge | 25 g |
| Verpackung | Bernsteinfarbige Poly-Flasche |
| Prozentgehaltsbereich | ≥98 % |
| Spezifische Drehung | -28.0 to -32.0° (+ or -) |
| Merck Index | 15, 6857 |
| Mehr anzeigen |