Learn More
n-Octyltriethoxysilan, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11301577
Change view
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
1000 g
Packungsgröße:
1 Kilogramm
250 Gramm
50 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11301577 50 g 50 Gramm
11311577 250 g 250 Gramm
11321577 1000 g 1 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11301577 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L04407.18
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 2943-75-1 | C14H32O3Si | 276.49 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2943-75-1
Summenformel C14H32O3Si
Molekulargewicht (g/mol) 276.49
MDL-Nummer MFCD00039883
InChI-Schlüssel MSRJTTSHWYDFIU-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-octyltriethoxysilane, octyltriethoxysilane, triethoxy octyl silane, silane, triethoxyoctyl, dynasylan octeo, octyl triethoxy silane, prosil 9202, silquest a 137, prosil 9234, a 137 coupling agent
PubChem CID 76262
IUPAC-Name Triethoxy(octyl)silan
SMILES CCCCCCCC[Si](OCC)(OCC)OCC
Spezifikation
Siedepunkt 265°C
Chemischer Name oder Material n-Octyltriethoxysilane
Schmelzpunkt <-40°C
Menge 50 g
Beilstein 2325287
Flammpunkt 109°C (228°F)
Formelmasse 276.49
Reinheit (%) 95%
Brechungsindex 1.417
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Dichte 0.878