Learn More
n-Octyltriethoxysilan, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10042011 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 mL
100 mL
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Milliliter
25 Milliliter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10042011 25 mL Glasflasche 25 Milliliter
10566641 100 mL Glasflasche 100 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10042011 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 338080250
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 20-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 2943-75-1 | C14H32O3Si | 276.49 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2943-75-1
Summenformel C14H32O3Si
Molekulargewicht (g/mol) 276.49
MDL-Nummer MFCD00039883
InChI-Schlüssel MSRJTTSHWYDFIU-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-octyltriethoxysilane, octyltriethoxysilane, triethoxy octyl silane, silane, triethoxyoctyl, dynasylan octeo, octyl triethoxy silane, prosil 9202, silquest a 137, prosil 9234, a 137 coupling agent
PubChem CID 76262
IUPAC-Name Triethoxy(octyl)silan
SMILES CCCCCCCC[Si](OCC)(OCC)OCC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material n-Octyltriethoxysilane
Namenshinweis 97%
CAS Min. % 96.0
CAS Max. % 100.0
Farbe Farblos
Dichte 0.8800g/mL
Siedepunkt 98°C
Flammpunkt 120°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Glasflasche
Strukturformel CH3(CH2)7Si(OCH2CH3)3
Brechungsindex 1.4160 to 1.418
Menge 25 mL
Relative Dichte 0.88
Löslichkeitsinformationen Solubility in water:
Formelmasse 276.49
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Flüssigkeit