Learn More
N-Oleoyl-2-amino-1,3-propane-d5-diol, CDN
Click to view available options
Menge:
0.01 g
0.05 g
Packungsgröße:
0.01 Gramm
0.05 Gramm
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | N-Oleoyl-2-amino-1,3-propanediol-1,1,2,3,3-D5 |
| Summenformel | C21 D5 H36 N O3 |
| Menge | 0.01 g |
| Synonym | (9 Z)-N-[2-Hydroxy-1-(hydroxymethyl-d2)ethyl-1,2,2-d3]-9-octadecenamide, N-Oleoyl serinol-d5, N-Oleoyl-2-amino-1,3-propane-d5-diol, N-Oleoyl-2-amino-1,3-propanediol-1,1,2,3,3-D5 |
| InChI-Formel | InChI=1 S/C21H41NO3/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-21(25)22-20(18-23)19-24/h9-10,20,23-24 H,2-8,11-19H2,1H3,(H,22,25)/b10-9-/i18D2,19D2,20 D |
| SMILES | [2 H]C([2 H])(O)C([2 H])(NC(=O)CCCCCCC\C=C/CCCCCCCC)C([2 H])([2 H])O |
| IUPAC-Name | (Z)-N-(1,1,2,3,3-pentadeuterio-1,3-dihydroxypropan-2-yl)octadec-9-enamide |
| Molekulargewicht (g/mol) | 360.586 |
| Formelmasse | 360.34 g/mol |
| Reinheit (%) | 98 atom % D, min 96% Chemical Purity |