Learn More
uvex Phynomic Pro Sicherheitshandschuhe
Artikelnummer. p-7230495 Alle ansehen Uvex Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Größe:
6
7
8
9
10
11
12
Packungsgröße:
10 Paare
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Größe unitSize
17290371 6 10 Paare
17200381 7 10 Paare
17210381 8 10 Paare
17220381 9 10 Paare
17230381 10 10 Paare
17240381 11 10 Paare
17250381 12 10 Paare
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Artikelnummer. 17290371 Lieferant uvex Lieferanten-Nr. 6006206
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Die zweite Haut ist leicht und flexibel, und verhindert übermäßige Schweißbildung, während die Aqua-Polymer-Schaumstoffbeschichtung Schmutz/Feuchtigkeit abweist.
  • Die leichte Konstruktion sorgt für eine optimale Tastsensibilität und wirkt wie eine zweite Haut.
  • Bambus/Polyamid/Elastan bieten hohen Tragekomfort
  • Natürliche Fasern helfen, Wasserdampf aufzusaugen
  • Die Aqua-Polymer-Schaumbeschichtung weist Schmutz und Feuchtigkeit ab.
  • Atmungsaktive Materialien verhindern übermäßige Schweißbildung
  • Verbesserte Griffsicherheit bei trockenen, feuchten und öligen Anwendungen
  • Die 3D-Ergo Technologie sorgt für einen sicheren Sitz
  • Frei von Schadstoffen gemäß OEKO-TEX™ Standard 100
  • Hautverträglichkeit bestätigt durch das proDERM Institute for Applied Dermatological Research (11.0356-02, 11.0482-11)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität OEKO-TEX™ Standard 100
Anwendungen Industrie
Coating Material Aqua-Polymer Pro
Farbe Blau, Grau
Oberflächenbehandlung außen Glatt
Hand Beidseitig tragbar
Latex Free Ja
Material Bambus, Polyamid, Elastan
Produkttyp Schutzhandschuhe für mechanische Arbeiten
Größe 6
Norm EN 388 2121X
Zur Verwendung mit (Anwendung) Montage, Konstruktion, Wartung, Outdoor-Aktivitäten und Reparaturen
Geschlecht Unisex
Art der Handschuhstulpe Strick
Serie Phynomic Pro