Learn More
N-(p-Aminophenethyl)spiperon, TRC
Artikelnummer. 30317190
Change view
Click to view available options
Menge:
1 mg
Packungsgröße:
1 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30317190 1 mg 1 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30317190 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCA6189151MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Chemischer Name oder Material N-(p-Aminophenethyl)spiperone
CAS 93801-18-4
Summenformel C31 H35 F N4 O2
Menge 1 mg
InChI-Formel InChI=1S/C31H35FN4O2/c32-26-12-10-25(11-13-26)29(37)7-4-19-34-21-17-31(18-22-34)30(38)35(20-16-24-8-14-27(33)15-9-24)23-36(31)28-5-2-1-3-6-28/h1-3,5-6,8-15H,4,7,16-23,33H2
SMILES Nc1ccc(CCN2CN(c3ccccc3)C4(CCN(CCCC(=O)c5ccc(F)cc5)CC4)C2=O)cc1
IUPAC-Name 3-[2-(4-Aminophenyl)ethyl]-8-[4-(4-Fluorphenyl)-4-oxobutyl]-1-phenyl-1,3,8-triazaspiro[4.5]decan-4-on
Molekulargewicht (g/mol) 514.63
Formelmasse 514.2744