Learn More
N-(p-Toluolsulfonyl)harnstoff, TRC
Artikelnummer. 30452163
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 g
Packungsgröße:
50 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30452163 50 g 50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30452163 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCT53604050G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-(p-Toluenesulfonyl)urea
CAS 1694-06-0
Summenformel C8 H10 N2 O3 S
Menge 50 g
Synonym N-(p-Tolylsulfonyl)urea, Tosylurea, (p-Toluenesulfonyl)urea, (p-Tolylsulfonyl)urea, H 16650, (p-Tolylsulfonyl)urea, N-(Aminocarbonyl)-4-methylbenzenesulfonamide
InChI-Formel InChI=1S/C8H10N2O3S/c1-6-2-4-7(5-3-6)14(12,13)10-8(9)11/h2-5H,1H3,(H3,9,10,11)
SMILES Cc1ccc(cc1)S(=O)(=O)NC(=O)N
IUPAC-Name p-Tolylsulfonylharnstoff
Molekulargewicht (g/mol) 214.242
Formelmasse 214.0412