Learn More
n-Pentadecan 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11468720
Click to view available options
Menge:
25 g
50 g
250 g
500 g
Packungsgröße:
25 Gramm
50 Gramm
500 Gramm
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt unterliegt der Verbrauchsteuer auf Energieerzeugnisse gemäß der europäischen Richtlinie 2003/96 / EWG.
Artikelnummer. 11468720
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A10336.36
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt unterliegt der Verbrauchsteuer auf Energieerzeugnisse gemäß der europäischen Richtlinie 2003/96 / EWG.
CAS: 629-62-9 | C15H32 | 212.42 g/mol
n-pentadecane is used as a reference substance for gas chromatography. It is also used as standard materials for the determination of combustion quality of diesel. It is involved in the organic synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
N-Pentadecan wird als Referenzsubstanz für die Gaschromatographie verwendet. Wird auch als Standardmaterial zur Bestimmung der Verbrennungsqualität von Diesel verwendet. Ist an der organischen Synthese beteiligt.
Löslichkeit
Nicht mit Wasser mischbar.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 629-62-9
Summenformel C15H32
Molekulargewicht (g/mol) 212.42
MDL-Nummer MFCD00008990
InChI-Schlüssel YCOZIPAWZNQLMR-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-pentadecane, pentadekan, unii-16h6k2s8m2, ch3-ch2 13-ch3, mys, pentadecane, analytical standard, pentadecan, medicinal plant, pentadecyl group, pentadecane, n
PubChem CID 12391
ChEBI CHEBI:28897
IUPAC-Name Pentadecan
SMILES CCCCCCCCCCCCCCC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material n-Pentadecane
Schmelzpunkt 9°C to 10°C
Dichte 0.769
Siedepunkt 269°C to 270°C
Flammpunkt 132°C (269°F)
Brechungsindex 1.432
Menge 500 g
Beilstein 1698194
Löslichkeitsinformationen Immiscible with water.
Formelmasse 212.42
Reinheit (%) 99%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • n-Pentadecane
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Aspirationsgefahr Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H304-Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.
  • EUH066-Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
  • P331-KEIN Erbrechen herbeiführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Pentadecane