Learn More
n-Pentadecan 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-179027 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
25 mL
250 mL
1 L
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Liter
25 Milliliter
250 Milliliter
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10283032 25 mL Glasflasche 25 Milliliter
10606142 250 mL Glasflasche 250 Milliliter
10063613 1 L Glasflasche 1 Liter
3 options
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt unterliegt der Verbrauchsteuer auf Energieerzeugnisse gemäß der europäischen Richtlinie 2003/96 / EWG.
Artikelnummer. 10283032
Marke: Thermo Scientific Acros 129820250
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt unterliegt der Verbrauchsteuer auf Energieerzeugnisse gemäß der europäischen Richtlinie 2003/96 / EWG.
CAS: 629-62-9 | C15H32 | 212.42 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 629-62-9
Summenformel C15H32
Molekulargewicht (g/mol) 212.42
MDL-Nummer MFCD00008990
InChI-Schlüssel YCOZIPAWZNQLMR-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-pentadecane, pentadekan, unii-16h6k2s8m2, ch3-ch2 13-ch3, mys, pentadecane, analytical standard, pentadecan, medicinal plant, pentadecyl group, pentadecane, n
PubChem CID 12391
ChEBI CHEBI:28897
IUPAC-Name Pentadecan
SMILES CCCCCCCCCCCCCCC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material n-Pentadecane
Namenshinweis 99%
CAS Min. % 98.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 9.9°C
Dichte 0.7730g/mL
Siedepunkt 270.0°C
Flammpunkt 132°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel CH3(CH2)13CH3
Brechungsindex 1.4307 to 1.4327
Menge 25 mL
Beilstein 01, 172
Relative Dichte 0.773
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in alcohol
Formelmasse 212.42
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • n-Pentadecane
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Aspirationsgefahr Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H304-Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.
  • EUH066-Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.
Sicherheitshinweis
  • P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
  • P331-KEIN Erbrechen herbeiführen.