Learn More
n-Pentan 1000 μg/ml in Methanol, Dr. Ehrenstorfer
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | n-Pentane |
| CAS | 109-66-0 |
| Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile | n-Pentane |
| Versandbedingung | Raumtemperatur |
| Summenformel | C5 H12 |
| Konzentration | 1.000 μg/ml |
| Zertifizierung/Konformität | ISO 17034 |
| Synonym | Pentane, E 0121, NSC 72415, Norpar 5S, Skellysolve A, n-Pentane |
| InChI-Formel | InChI=1S/C5H12/c1-3-5-4-2/h3-5H2,1-2H3 |
| SMILES | CCCCC |
| Mehr anzeigen |