Learn More
N-Pentan, AR-zertifiziert für die Analyse, Fisher Chemical™
Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
Click to view available options
Menge:
1 L
2.5 L
Verpackung:
Braunglasflasche
Kunststoffbeschichtete Glasflasche
Packungsgröße:
1 Liter
2.50 Liter
Beschreibung
C5H12, CAS-Nummer-109-66-0, 2,5 l, 36 Grad C, CHEBI:37830, nicht bezeichnet, 72,15 g/mol, OFBQJSOFQDEBGM-UHFFFAOYSA-N, Pentan, -130 °C, 9498, 72,151, Flasche aus Braunglas, flüssig, 8003, CCCCC, 573 mbar bei 20 °C, 0,25 mPa bei 20 °C
Spezifikation
Spezifikation
| Verpackung | Braunglasflasche |
| Dampfdruck | 573mbar at 20°C |
| Viskosität | 0.25 mPaS at 20°C |
| Dampfdichte | 2.5 |
| Physikalische Form | Flüssig |
| Schmelzpunkt | -130°C |
| Siedepunkt | 36°C |
| Menge | 1 L |
| Formelmasse | 72.15g/mol |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- n-Pentane
- Gefahr
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
- Aspirationsgefahr Kategorie 1
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
- LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 2
- H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
- H304-Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.
- H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
- H411-Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
- EUH066-Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.
- P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
- P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
- P331-KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P240-Behälter und zu befüllende Anlage erden.