Learn More
n-Pentane, Environmental Grade, 98+%
Artikelnummer. p-4408278
Click to view available options
Menge:
1 L
4 L
Packungsgröße:
1 Liter
4 Liter
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt unterliegt der Verbrauchsteuer auf Energieerzeugnisse gemäß der europäischen Richtlinie 2003/96 / EWG.
Artikelnummer. 15421687
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 040981.K2
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt unterliegt der Verbrauchsteuer auf Energieerzeugnisse gemäß der europäischen Richtlinie 2003/96 / EWG.
Suitable For Environmental, Pesticide, and GC Analysis | CAS: 109-66-0 | C5H12 | 72.15 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen befindet möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 109-66-0
Summenformel C5H12
Molekulargewicht (g/mol) 72.15
MDL-Nummer MFCD00009498
InChI-Schlüssel OFBQJSOFQDEBGM-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-pentane, pentan, skellysolve a, pentanen, pentani, amyl hydride, tetrafume, tetrakil, tetraspot, pentan polish
PubChem CID 8003
ChEBI CHEBI:37830
IUPAC-Name Pentan
SMILES CCCCC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material n-Pentane
Schmelzpunkt °C to 130°C
Namenshinweis Environmental Grade
Farbe Farblos
Aussehen Colorless liquid
Dichte 0.626
Siedepunkt 36°C
Menge 1 L
Flammpunkt -49°C (-57°F)
Zündpunkt 260°C (500°F)
Physikalische Form Flüssig
Brechungsindex 1.358
Prozentgehaltsbereich >98%
Dampfdruck 554 hPa (416mm Hg) at 20°C
Löslichkeitsinformationen miscible with water.
Formelmasse 72.15
Güte Umwelt