Learn More
N-Pentylbenzoat, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11459472
Change view
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
2500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
2500 Gramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11459472 500 g 500 Gramm
11449472 100 g 100 Gramm
11469472 2500 g 2500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11459472 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A10177.36
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 2049-96-9 | C12H16O2 | 192.258 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2049-96-9
Summenformel C12H16O2
Molekulargewicht (g/mol) 192.258
MDL-Nummer MFCD00048843
InChI-Schlüssel QKNZNUNCDJZTCH-UHFFFAOYSA-N
Synonym amyl benzoate, n-pentyl benzoate, benzoic acid, pentyl ester, n-amyl benzoate, unii-cle7k4b29s, cle7k4b29s, amylbenzoat, amylbenzoate, n amyl benxoate, benzoic acid pentyl
PubChem CID 16296
IUPAC-Name pentyl benzoat
SMILES CCCCCOC(=O)C1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material n-Pentyl benzoate
Dichte 0.99
Siedepunkt 260°C
Flammpunkt 130°C (266°F)
Brechungsindex 1.495
Menge 500 g
Formelmasse 192.26
Reinheit (%) ≥98%