Learn More
N-Pentylbenzol, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11492368
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11492368 25 g 25 Gramm
11408770 5 g 5 Gramm
11402378 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11492368 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A15734.14
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 538-68-1 | C11H16 | 148.249 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 538-68-1
Summenformel C11H16
Molekulargewicht (g/mol) 148.249
MDL-Nummer MFCD00009502
InChI-Schlüssel PWATWSYOIIXYMA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-phenylpentane, n-pentylbenzene, amylbenzene, n-amylbenzene, benzene, pentyl, 1-pentylbenzene, 1-phenyl-n-pentane, pentane, 1-phenyl, pentyl-benzene, pentane, phenyl
PubChem CID 10864
IUPAC-Name Pentylbenzol
SMILES CCCCCC1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material n-Pentylbenzene
Schmelzpunkt -75°C
Dichte 0.863
Siedepunkt 204°C to 205°C
Flammpunkt 65°C (149°F)
Brechungsindex 1.488
Menge 25 g
UN-Nummer UN3082
Beilstein 1904359
Merck Index 14,600
Formelmasse 148.25
Reinheit (%) 96%