Learn More
n-Pentylzinkbromid, 0.5 M in THF, verpackt unter Argon in wiederverschließbaren ChemSeal™ Flaschen, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15485385
Click to view available options
Menge:
50 mL
Packungsgröße:
50 Milliliter
Artikelnummer. 15485385
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H58633.AD
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumentation und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Anwendungen
n-Pentylzinkbromid verwendet als Zwischenprodukt für die pharmazeutische Industrie.
Löslichkeit
Es reagiert mit Wasser.
Hinweise
Luftempfindlich, von Luft fernhalten. Kühl lagern. Behälter dicht verschlossen in einem trockenen ... aufbewahren
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material n-Pentylzinc bromide
Namenshinweis Packaged under Argon in resealable ChemSeal™ bottles
CAS 308796-10-3
Dichte 0.965
Summenformel C5H11BrZn
Strukturformel CH3(CH2)4ZnBr
MDL-Nummer MFCD00671998
Menge 50 mL
UN-Nummer UN3399
Empfindlichkeit Air sensitive
Synonym pentylzinc bromide solution, bromozinc 1+ ; pentane, bromozincylium; pentan-1-ide
Löslichkeitsinformationen Reacts with water.
InChI-Schlüssel CIMWKWOZHMGSHS-UHFFFAOYSA-M
SMILES [Zn+]Br.CCCC[CH2-]
IUPAC-Name Bromzincylium; Pentan-1-id
Molekulargewicht (g/mol) 216.43
PubChem CID 4302461
Formelmasse 216.43