Learn More
N-Phenoxycarbonylparoxetin, TRC
Artikelnummer. 30411612
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30411612 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30411612 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCP318503100MG
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-Phenoxycarbonylparoxetine
CAS 253768-88-6
Summenformel C26 H24 F N O5
Menge 100 mg
Synonym (-)-trans-4-(4'-Flurophenyl)-3-(3',4'-methylenedioxyphenoxymethyl)-N-phenoxycarbonyl piperidine, 1-Piperidinecarboxylic acid','3-[(1,3-benzodioxol-5-yloxy)methyl]-4-(4-fluorophenyl)-','phenyl ester','(3S,4R)-, (-)-trans-4-(4-Fluorophenyl)-3-(3,4-methylenedioxyphenoxymethyl)-1-phenoxycarbonylpiperidine, N-Phenoxycarbonylparoxetine, Paroxetine Stage 5 intermediate, BRL-42494
InChI-Formel InChI=1S/C26H24FNO5/c27-20-8-6-18(7-9-20)23-12-13-28(26(29)33-21-4-2-1-3-5-21)15-19(23)16-30-22-10-11-24-25(14-22)32-17-31-24/h1-11,14,19,23H,12-13,15-17H2/t19-,23-/m0/s1
SMILES Fc1ccc(cc1)[C@@H]2CCN(C[C@H]2COc3ccc4OCOc4c3)C(=O)Oc5ccccc5
IUPAC-Name Phenyl (3S,4R)-3-(1,3-Benzodioxol-5-yloxymethyl)-4-(4-fluorphenyl)piperidin-1-carboxylat
Molekulargewicht (g/mol) 449.47
Formelmasse 449.1639