Learn More
N-Phenyl-2-(di-tert-butylphosphino)indol, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | N-Phenyl-2-(di-tert-butylphosphino)indole |
| CAS | 740815-37-6 |
| Summenformel | C22 H28 N P |
| Menge | 5 g |
| Synonym | N-Phenylindol-2-yl-di-tert-butylphosphine, 2-[Bis(1,1-dimethylethyl)phosphino]-1-phenyl-1H-indole |
| InChI-Formel | InChI=1S/C22H28NP/c1-21(2,3)24(22(4,5)6)20-16-17-12-10-11-15-19(17)23(20)18-13-8-7-9-14-18/h7-16H,1-6H3 |
| SMILES | CC(C)(C)P(c1cc2ccccc2n1c3ccccc3)C(C)(C)C |
| IUPAC-Name | Di-tert-butyl-(1-phenylindol-2-yl)phosphan |
| Molekulargewicht (g/mol) | 337.44 |
| Formelmasse | 337.1959 |