Learn More
N-Phenyl-N-(4-Piperidinyl)propanamid, Mischung mit HCI-Salz, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10324122 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
2.5 g
Verpackung:
Glasflasche
Artikelnummer. Menge Verpackung
10324122 2.5 g Glasflasche
1 options
Artikelnummer. 10324122
Marke: Thermo Scientific Acros 363920025
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-Phenyl-N-(4-piperidinyl)propanamide
CAS 1609-66-1, 22352-81-4
Farbe Weiß bis gelb
Infrarotspektrum Echt
Verpackung Glasflasche
Summenformel C14H20N2O
MDL-Nummer MFCD11106684
Menge 2.5 g
Synonym norfentanyl, n-phenyl-n-piperidin-4-yl propionamide, n-phenyl-n-piperidin-4-yl-propionamide, 4-n-propionylanilino piperidine, unii-2mk6d8jv6j, n-phenyl-n-4-piperidinyl propanamide, propanamide, n-phenyl-n-4-piperidinyl, n-phenyl-n-4-piperidinylpropanamide, n-phenyl-n-piperidin-4-yl propanamide, n-phenyl-n-4-piperidinylpropionamide
InChI-Schlüssel PMCBDBWCQQBSRJ-UHFFFAOYSA-N
SMILES CCC(=O)N(C1CCNCC1)C2=CC=CC=C2
IUPAC-Name N-Phenyl-N-piperidin-4-ylpropanamid
Molekulargewicht (g/mol) 232.327
PubChem CID 259381
ChEBI CHEBI:62685
Formelmasse 232.32
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Pulver