Learn More
n-Phenyl-n-(4-Piperidinyl)propionamid, 98 %
Product Code. 11451790
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Unit Size:
1 Gramm
5 Gramm
Product Code. 11451790
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar H27522.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
View alternative products
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Anwendungen
Norfentanyl ist ein bedeutender Harnstoffmetabolit eines narkotischen Analgetikums, Fentanyl.
Löslichkeit
Nicht in Wasser löslich.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 1609-66-1
Summenformel C14H20N2O
Molekulargewicht (g/mol) 232.327
MDL-Nummer MFCD00145005
InChI-Schlüssel PMCBDBWCQQBSRJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym norfentanyl, n-phenyl-n-piperidin-4-yl propionamide, n-phenyl-n-piperidin-4-yl-propionamide, 4-n-propionylanilino piperidine, unii-2mk6d8jv6j, n-phenyl-n-4-piperidinyl propanamide, propanamide, n-phenyl-n-4-piperidinyl, n-phenyl-n-4-piperidinylpropanamide, n-phenyl-n-piperidin-4-yl propanamide, n-phenyl-n-4-piperidinylpropionamide
PubChem CID 259381
ChEBI CHEBI:62685
IUPAC-Name N-Phenyl-N-piperidin-4-ylpropanamid
SMILES CCC(=O)N(C1CCNCC1)C2=CC=CC=C2
Specifications
Chemischer Name oder Material N-Phenyl-N-(4-piperidinyl)propionamide
Menge 1 g
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Formelmasse 232.33
Reinheit (%) 98%