Learn More
N-Phenyl-N'-cyclohexyl-p-phenylendiamin (> 90%), TRC
Artikelnummer. 30479900
Change view
Click to view available options
Menge:
500 mg
Packungsgröße:
500 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30479900 500 mg 500 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30479900 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCN229325500MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-Cyclohexyl-N'-phenyl-p-phenylenediamine (CPPD)
CAS 101-87-1
Summenformel C18 H22 N2
Menge 500 mg
Synonym 1,4-Benzenediamine, N-cyclohexyl-N'-phenyl- (9CI), p-Phenylenediamine, N-cyclohexyl-N'-phenyl- (6CI,8CI), N1-Cyclohexyl-N4-phenyl-1,4-benzenediamine, 1-N-Cyclohexyl-4-N-phenylbenzene-1,4-diamine, 4-(Cyclohexylamino)diphenylamine, 4020NA, ASM 4010, Antioxidant 4010, Antioxidant CPPD, Diafen FTs, Flexzone 6H, N-Cyclohexyl-N'-phenyl-1,4-benzenediamine, N-Cyclohexyl-N'-phenyl-1,4-phenylenediamine, N-Cyclohexyl-N'-phenyl-p-phenylenediamine, N-Phenyl-N'-cyclohexyl-p-phenylenediamine, N-Phenyl-N'-cyclohexylparaphenylenediamine, NA 4020, Nocrac 810, Santoflex CP, Vanax 6H, N-Cyclohexyl-N'-phenyl-p-phenylenediamine (CPPD)
InChI-Formel InChI=1S/C18H22N2/c1-3-7-15(8-4-1)19-17-11-13-18(14-12-17)20-16-9-5-2-6-10-16/h1,3-4,7-8,11-14,16,19-20H,2,5-6,9-10H2
SMILES C1CCC(CC1)Nc2ccc(Nc3ccccc3)cc2
IUPAC-Name 4-N-Cyclohexyl-1-N-phenylbenzol-1,4-diamin
Molekulargewicht (g/mol) 266.3807
Formelmasse 266.1783