missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

N-Phenyl-N'-cyclohexyl-p-phenylendiamin (> 90%), TRC

Artikelnummer. 30476942
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30476942 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30476942 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCN2293251G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Chemischer Name oder Material N-Cyclohexyl-N'-phenyl-p-phenylenediamine (CPPD)
CAS 101-87-1
Summenformel C18 H22 N2
Menge 1 g
Synonym 1,4-Benzenediamine, N-cyclohexyl-N'-phenyl- (9CI), p-Phenylenediamine, N-cyclohexyl-N'-phenyl- (6CI,8CI), N1-Cyclohexyl-N4-phenyl-1,4-benzenediamine, 1-N-Cyclohexyl-4-N-phenylbenzene-1,4-diamine, 4-(Cyclohexylamino)diphenylamine, 4020NA, ASM 4010, Antioxidant 4010, Antioxidant CPPD, Diafen FTs, Flexzone 6H, N-Cyclohexyl-N'-phenyl-1,4-benzenediamine, N-Cyclohexyl-N'-phenyl-1,4-phenylenediamine, N-Cyclohexyl-N'-phenyl-p-phenylenediamine, N-Phenyl-N'-cyclohexyl-p-phenylenediamine, N-Phenyl-N'-cyclohexylparaphenylenediamine, NA 4020, Nocrac 810, Santoflex CP, Vanax 6H, N-Cyclohexyl-N'-phenyl-p-phenylenediamine (CPPD)
InChI-Formel InChI=1S/C18H22N2/c1-3-7-15(8-4-1)19-17-11-13-18(14-12-17)20-16-9-5-2-6-10-16/h1,3-4,7-8,11-14,16,19-20H,2,5-6,9-10H2
SMILES C1CCC(CC1)Nc2ccc(Nc3ccccc3)cc2
IUPAC-Name 4-N-Cyclohexyl-1-N-phenylbenzol-1,4-diamin
Molekulargewicht (g/mol) 266.3807
Formelmasse 266.1783
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.