Learn More
N-Phenyl-p-Phenylendiamin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10696042 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Menge:
100 g
250 g
1 kg
Verpackung:
Glasflasche
Pakningsstørrelse:
1 Kilogramm
100 Gramm
250 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Pakningsstørrelse
10696042 100 g Glasflasche 100 Gramm
10400691 250 g Glasflasche 250 Gramm
10490681 1 kg Glasflasche 1 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 10696042 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 221001000
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-11-2026
Læg i indkøbskurv
missing translation for 'validMainframeMsg'
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
CAS: 101-54-2 | C12H12N2 | 184.24 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 101-54-2
Summenformel C12H12N2
Molekulargewicht (g/mol) 184.24
MDL-Nummer MFCD00007850
InChI-Schlüssel ATGUVEKSASEFFO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-aminodiphenylamine, n-phenyl-p-phenylenediamine, n1-phenylbenzene-1,4-diamine, p-anilinoaniline, azosalt r, p-semidine, p-aminodiphenylamine, luxan black r, semidine, n-phenyl-1,4-phenylenediamine
PubChem CID 7564
ChEBI CHEBI:59038
IUPAC-Name 4-N-Phenylbenzol-1,4-diamin
SMILES C1=CC=C(C=C1)NC2=CC=C(C=C2)N
Tekniske data
Chemischer Name oder Material N-Phenyl-p-phenylenediamine
Namenshinweis 98%
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 69.0°C to 75.0°C
Siedepunkt 354.0°C
Flammpunkt >250°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel C6H5NHC6H4NH2
Menge 100 g
Beilstein 13, 76
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 0.6g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol and acetone
Formelmasse 184.24
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Flüssigkeit
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • N-Phenyl-p-phenylenediamine
Signalord
  • Achtung
Farekategori
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 1
  • AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Inhalationsallergen Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Faresætning
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
  • H400-Sehr giftig für Wasserorganismen.
  • H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sikkerhedssætning
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P342+P311-Bei Symptomen der Atemwege: GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
RUO – Research Use Only
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.