Learn More
N-Phenyl-p-Phenylenediamin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11448720
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 g
250 g
1000 g
Packungsgröße:
100 Gramm
1000 Gramm
250 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11448720 100 g 100 Gramm
11436716 250 g 250 Gramm
11426716 1000 g 1000 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11448720 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B23867.22
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    50.49 €
    43.65 € / 100 Gramm
    Sparen 6.84 €
    13% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 101-54-2 | C12H12N2 | 184.242 g/mol
p-Anilinoaniline is an antioxidant that has shown to cause a reduction of NOx emissions from soybean biodiesel powered DI diesel engines but has increased CO and HC emissions. It is also used to produce dyes, pharmaceuticals, and photographic chemicals and frmerly used as a hair dye.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
P-Anilinoanilin ist ein Antioxidans, das nachweislich eine Verringerung der NOx-Emissionen von mit Biodiesel aus Sojabohnen betriebenen DI-Dieselmotoren erzielt, jedoch die CO- und HC-Emissionen erhöht. Es wird auch zur Herstellung von Farbstoffen, Pharmazeutika und Fotochemikalien verwendet und wurde früher als Haarfärbemittel eingesetzt.
Löslichkeit
Wasserlöslich bei 20 °C, 0.6 g/l. Löslich in Ethanol (10 mg/ml).
Hinweise
Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren Halten Sie den Behälter dicht verschlossen und stellen Sie ihn an einen kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 101-54-2
Summenformel C12H12N2
Molekulargewicht (g/mol) 184.242
MDL-Nummer MFCD00007850
InChI-Schlüssel ATGUVEKSASEFFO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-aminodiphenylamine, n-phenyl-p-phenylenediamine, n1-phenylbenzene-1,4-diamine, p-anilinoaniline, azosalt r, p-semidine, p-aminodiphenylamine, luxan black r, semidine, n-phenyl-1,4-phenylenediamine
PubChem CID 7564
ChEBI CHEBI:59038
IUPAC-Name 4-N-Phenylbenzol-1,4-diamin
SMILES C1=CC=C(C=C1)NC2=CC=C(C=C2)N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-Phenyl-p-phenylenediamine
Schmelzpunkt 72°C to 76°C
Dichte 1.09
Siedepunkt 354°C
Flammpunkt 193°C (379°F)
Menge 100 g
UN-Nummer UN3077
Beilstein 908935
Löslichkeitsinformationen Soluble in water at 20°C 0.6g/L. Soluble in (10mg/mL) ethanol.
Formelmasse 184.24
Reinheit (%) 98%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • N-Phenyl-p-phenylenediamine
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 1
  • AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H400-Sehr giftig für Wasserorganismen.
  • H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P342+P311-Bei Symptomen der Atemwege: GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: p-Aminodiphenylamine