Learn More
N-Phenylbenzamidin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11460733
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11460733 5 g 5 Gramm
11470733 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11460733 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A13219.06
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 1527-91-9 | C13H12N2 | 196.253 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1527-91-9
Summenformel C13H12N2
Molekulargewicht (g/mol) 196.253
MDL-Nummer MFCD00019730
InChI-Schlüssel MPYOKHFSBKUKPQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-phenylbenzamidine, n-phenylbenzenecarboximidamide, n'-phenylbenzamidine, n1-phenylbenzene-1-carboximidamide, n2-phenylbenzamidine, n-phenylbenzimidamide, acmc-20ak1f, maybridge1_004766, iminophenylmethyl phenylamine, n-phenyl-benzenecarboximidamide
PubChem CID 200127
IUPAC-Name N'-Phenylbenzolcarboximidamid
SMILES C1=CC=C(C=C1)C(=NC2=CC=CC=C2)N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-Phenylbenzamidine
Schmelzpunkt 117°C to 120°C
Menge 5 g
Beilstein 608471
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Formelmasse 196.25
Reinheit (%) 97%