Learn More
N-Phenyldiethanolamin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11398825
Change view
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
2500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
2.50 Kilogramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11398825 100 g 100 Gramm
11308835 500 g 500 Gramm
11318835 2500 g 2.50 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11398825 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L13931.22
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 120-07-0 | C10H15NO2 | 181.24 g/mol
N-Phenyldiethanolamine is used as phenylephrine intermediates, used as dye intermediates.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
N-Phenyldiethanolamin wird als Phenylephrin-Zwischenprodukte, als Farbstoffzwischenprodukte verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Wasser3 g/l bei20 ˚C.
Hinweise
Luftempfindlich & hygroskopisch. Unter inertem Gas lagern. Nicht in der Nähe von Oxidationsmitteln, Luft, Wasser/Feuchtigkeit lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 120-07-0
Summenformel C10H15NO2
Molekulargewicht (g/mol) 181.24
MDL-Nummer MFCD00002845
InChI-Schlüssel OJPDDQSCZGTACX-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-phenyldiethanolamine, 2,2'-phenylimino diethanol, phenyldiethanolamine, diethanolaniline, diethanolphenylamine, diethanolaminobenzene, phenyl diethanolamine, n,n-diethanolaniline, n,n-dioxyethylaniline, n,n-bis 2-hydroxyethyl aniline
PubChem CID 8416
IUPAC-Name 2-[N-(2-Hydroxyethyl)anilin]ethanol
SMILES OCCN(CCO)C1=CC=CC=C1
Specifications
Chemischer Name oder Material N-Phenyldiethanolamine
Schmelzpunkt 55°C to 59°C
Dichte 1.1
pH 8.2
Siedepunkt 270°C
Flammpunkt 178°C (352°F)
Geruch Amine-like
Strukturformel C6H5N(CH2CH2OH)2
Menge 100 g
Beilstein 2096832
Empfindlichkeit Air sensitive; Hygroscopic
Löslichkeitsinformationen Soluble in water 3g/L @ 20?C.
Formelmasse 181.23
Reinheit (%) 97%