Learn More
N-Phenyldiethanolamin, TRC
Artikelnummer. 30477884
Change view
Click to view available options
Menge:
10 g
Packungsgröße:
10 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30477884 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 30477884 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCN23454010G
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-Phenyldiethanolamine
CAS 120-07-0
Summenformel C10H15NO2
Menge 10 g
Synonym 2,2'-(Phenylimino)bis[ethanol], 2,2'-(Phenylazanediyl)diethanol, 2,2'-(Phenylimino)diethanol, 2-[(2-Hydroxyethyl)(phenyl)amino]ethan-1-ol, 2-[(2-Hydroxyethyl)phenylamino]ethanol, 2-[N-(2-Hydroxyethyl)anilino]ethanol, 3-Phenyl-3-azapentane-1,5-diol, Bis(2-hydroxyethyl)aniline, Diethanolaminobenzene, Diethanolaniline, Diethanolphenylamine, N,N-Bis(2-hydroxyethyl)-N-phenylamine, N,N-Bis(2-hydroxyethyl)aniline, N,N-Bis(beta-hydroxyethyl)aniline, N,N-Di(2-hydroxyethyl)aniline, N,N-Di(beta-hydroxyethyl)aniline, N,N-Diethanolaniline, N,N-Dihydroxyethylaniline, N-Phenyl-N,N-diethanolamine, N-Phenyliminodiethanol, NSC 6327, Phenylbis(2-hydroxyethyl)amine, Phenyldiethanolamine, [Bis(2-hydroxyethyl)amino]benzene
InChI-Formel InChI=1S/C10H15NO2/c12-8-6-11(7-9-13)10-4-2-1-3-5-10/h1-5,12-13H,6-9H2
SMILES OCCN(CCO)c1ccccc1
IUPAC-Name 2-[N-(2-Hydroxyethyl)anilin]ethanol
Molekulargewicht (g/mol) 181.23
Formelmasse 181.1103