Learn More
N-Phenylethanolamin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7026232
Change view
Click to view available options
Menge:
500 g
2500 g
Packungsgröße:
2500 Gramm
500 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11309759 500 g 500 Gramm
11399749 2500 g 2500 Gramm
2 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 11309759
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar B22131.36
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
CAS: 122-98-5 | C8H11NO | 137.182 g/mol
N-Phenylethanolamine is used as an intermediate for dyes and other organic compounds. Further, it is used as a substrate for human olfactory uridine 5'-diphospho-glucuronosyltransferase.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
N-Phenylethanolamin wird als Zwischenprodukt für Farbstoffe und andere organische Verbindungen verwendet. Darüber hinaus wird es als Substrat für die humane olfaktorische Uridin5′-diphospho-Glucuronosyltransferase verwendet.
Löslichkeit
Leicht mit Wasser mischbar.
Hinweise
Nicht kompatibel mit Säuren, Säureanhydriden, sauren Chloriden und Chlorformiaten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 122-98-5
Summenformel C8H11NO
Molekulargewicht (g/mol) 137.182
MDL-Nummer MFCD00002832
InChI-Schlüssel MWGATWIBSKHFMR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-phenylamino ethanol, n-phenylethanolamine, n-2-hydroxyethyl aniline, ethanol, 2-phenylamino, 2-phenylamino ethan-1-ol, ethanol, 2-anilino, beta-anilinoethanol, aniline, n-2-hydroxyethyl, n-2-hydroxyethyl phenylamine, emery 5700
PubChem CID 31235
IUPAC-Name 2-Anilinethanol
SMILES C1=CC=C(C=C1)NCCO
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-Phenylethanolamine
Schmelzpunkt -30°C
Dichte 1.087
pH 10.2
Siedepunkt 284°C to 286°C
Flammpunkt 153°C (307°F)
Geruch Amine-like
Brechungsindex 1.579
Menge 500 g
UN-Nummer UN2810
Beilstein 774672
Löslichkeitsinformationen Slightly miscible with water.
Formelmasse 137.18
Reinheit (%) 98%