Learn More
N-Phenylmaleimid 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10225090 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10225090 25 g Glasflasche 25 Gramm
10041350 100 g Glasflasche 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 10225090 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 130710250
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
CAS: 941-69-5 | C10H7NO2 | 173.17 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 941-69-5
Summenformel C10H7NO2
Molekulargewicht (g/mol) 173.17
MDL-Nummer MFCD00005502
InChI-Schlüssel HIDBROSJWZYGSZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-phenylmaleimide, maleanil, maleinanil, maleimidobenzene, 1h-pyrrole-2,5-dione, 1-phenyl, 1-phenyl-1h-pyrrole-2,5-dione, maleimide, n-phenyl, 1-phenyl-2,5-dihydro-1h-pyrrole-2,5-dione, unii-9u9kt462vw, n-fenylimid kyseliny maleinove
PubChem CID 13662
IUPAC-Name 1-Phenylpyrrol-2,5-Dion
SMILES C1=CC=C(C=C1)N2C(=O)C=CC2=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-Phenylmaleimide
Namenshinweis 97%
CAS Min. % 96.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 86°C to 90°C
Farbe Gelb
Siedepunkt 162°C to 163°C (12.0 mmHg)
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 96% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Menge 25 g
Beilstein 21, 400
Fieser 01,845; 13,317
Merck Index 15, 7410
Formelmasse 173.17
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Kristallines Pulver oder Flocken
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • N-Phenylmaleimide
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 3
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H301-Giftig bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P264-Nach Gebrauch Gesicht, Hände und e gründlich waschen.
  • P270-Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.