Learn More
N-Phenylmaleimid, ≥ 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
N-Phenylmaleimide is used as a dipolarophile in 1,3-cycloaddition reaction with a nitrone, useful for the preparation of crystalline adducts of dienes. It is used as a plastic modifier.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
N-Phenylmaleimid wird als Dipolarophil in 1,3-Cycloadditionsreaktionen mit einem Nitrone verwendet und dient der Vorbereitung von kristallinen Addukten von Dienen. Es wird als Kunststoffmodifikator verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Wasser (leicht), Methanol, Ethanol und Benzol.
Hinweise
Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | N-Phenylmaleimide |
| Schmelzpunkt | 87°C to 91°C |
| Siedepunkt | 162°C to 163°C (12 mmHg) |
| Menge | 100 g |
| UN-Nummer | UN2811 |
| Beilstein | 125098 |
| Merck Index | 14,7299 |
| Löslichkeitsinformationen | Soluble in water (slightly ),methanol,ethanol,and benzene. |
| Formelmasse | 173.17 |
| Reinheit (%) | ≥98% |
Sicherheit und Handhabung
- N-Phenylmaleimide
- Gefahr
- Akute Toxizität Kategorie 3
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- H301-Giftig bei Verschlucken.
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
- P270-Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- MIXTURE LIST-Contain: N-Phenylmaleimide