Learn More
N-Phenylpropanamid, Mikromol™
Artikelnummer. 17960466
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 mg
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
25 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
17960466 25 mg 25 Milligramm
17901646 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17960466 Lieferant Mikromol Lieferanten-Nr. MM0528.070025
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 23-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Entdecken Mikromol - Ihre zuverlässige Quelle für hochwertige pharmazeutische Referenzstandards. Unterstützung genauer, konformer Analysen mit ISO Materialien, die gemäß ISO 17034 akkreditiert sind und für Vertrauen in jedes Ergebnis sorgen.
N-Phenylpropanamid
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-Phenylpropanamide
CAS 620-71-3
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile N-Phenylpropanamide
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel C9 H11 N O
Zertifizierung/Konformität ISO 17025
Synonym Fentanyl Imp. G (EP), N-Phenylpropanamide, Fentanyl Impurity G, Remifentanil Hydrochloride Impurity O, Remifentanil Impurity O, Remifentanil Impurity O
InChI-Formel InChI=1S/C9H11NO/c1-2-9(11)10-8-6-4-3-5-7-8/h3-7H,2H2,1H3,(H,10,11)
SMILES CCC(=O)Nc1ccccc1
IUPAC-Name N-Phenylpropanamid
Molekulargewicht (g/mol) 149.19
Menge 25 mg
Formelmasse 149,0841 g/mol