Learn More
N-Phthaloylglycin, ≥98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11448456
Change view
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
1000 g
Packungsgröße:
1000 Gramm
250 Gramm
50 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11448456 50 g 50 Gramm
11458456 250 g 250 Gramm
11438456 1000 g 1000 Gramm
3 options
Artikelnummer. 11448456
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A15920.18
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 4702-13-0 | C10H7NO4 | 205.169 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 4702-13-0
Summenformel C10H7NO4
Molekulargewicht (g/mol) 205.169
MDL-Nummer MFCD00005900
InChI-Schlüssel WQINSVOOIJDOLJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-phthaloylglycine, phthalimidoacetic acid, n-phthalylglycine, phthaloylglycine, n-carboxymethyl phthalimide, n,n-phthaloylglycine, n-phthalylglycin, 1,3-dioxo-2-isoindolineacetic acid, 1,3-dioxo-1,3-dihydro-2h-isoindol-2-yl acetic acid, 2-1,3-dioxoisoindolin-2-yl acetic acid
PubChem CID 20825
IUPAC-Name 2-(1,3-dioxoisoindol-2-yl)essigsäure
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C(=O)N(C2=O)CC(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-Phthaloylglycine
Schmelzpunkt 194°C to 198°C
Beilstein 184174
Menge 50 g
Formelmasse 205.17
Reinheit (%) ≥98%