Learn More
N-Propargyl-Phenothiazin, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | N-Propargyl Phenothiazine |
| CAS | 4282-78-4 |
| Summenformel | C15H11NS |
| Menge | 500 mg |
| Synonym | 10-Propargylphenothiazine, 10-(2-Propyn-1-yl)-10H-phenothiazine |
| InChI-Formel | InChI=1S/C15H11NS/c1-2-11-16-12-7-3-5-9-14(12)17-15-10-6-4-8-13(15)16/h1,3-10H,11H2 |
| SMILES | C#CCN1c2ccccc2Sc3ccccc13 |
| IUPAC-Name | 10-prop-2-ynylphenothiazin |
| Molekulargewicht (g/mol) | 237.32 |
| Formelmasse | 237.0612 |