Learn More
N-(-Brompropyl)phthalimid, 98 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10675182 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
10 Gramm
25 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10675182 1 g Glasflasche -
10205380 10 g Glasflasche 10 Gramm
10265420 25 g Glasflasche 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10675182 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 131490010
 Eingeschränkter Artikel
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 4616-63-1
Summenformel C11H7NO3
Molekulargewicht (g/mol) 201.18
MDL-Nummer MFCD00005890
InChI-Schlüssel HBGZBVPXPDNXOV-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-propargyloxy phthalimide, n-prop-2-ynyloxy phthalimide, 2-prop-2-yn-1-yloxy isoindoline-1,3-dione, n-propargyloxyphthalimide, 2-prop-2-yn-1-yloxy isoindole-1,3-dione, 2-prop-2-ynyloxybenzo c azoline-1,3-dione, acmc-20aka8, n-2-propynoxyphthalimide, n-2-propynyloxy phthalimide, phthalimide, n-2-propynyloxy
PubChem CID 78357
IUPAC-Name 2-Prop-2-ynoxyisoindol-1,3-dion
SMILES C#CCON1C(=O)C2=CC=CC=C2C1=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-(Propargyloxy)phthalimide
Namenshinweis 98%
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 149°C to 152°C
Farbe Beige bis Braun
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98%
Verpackung Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 201.18
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Kristallpulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
RUO– Nur für Forschungszwecke