Learn More
N-Propargyloxyphthalimid, 97 %
Artikelnummer. 15438899
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
Packungsgröße:
5 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15438899 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15438899 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L09233.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-Propargyloxyphthalimide
CAS 4616-63-1
Schmelzpunkt 150°C to 152°C
Summenformel C11H7NO3
MDL-Nummer MFCD00005890
Menge 5 g
Beilstein 1530730
Synonym n-propargyloxy phthalimide, n-prop-2-ynyloxy phthalimide, 2-prop-2-yn-1-yloxy isoindoline-1,3-dione, n-propargyloxyphthalimide, 2-prop-2-yn-1-yloxy isoindole-1,3-dione, 2-prop-2-ynyloxybenzo c azoline-1,3-dione, acmc-20aka8, n-2-propynoxyphthalimide, n-2-propynyloxy phthalimide, phthalimide, n-2-propynyloxy
InChI-Schlüssel HBGZBVPXPDNXOV-UHFFFAOYSA-N
SMILES C#CCON1C(=O)C2=CC=CC=C2C1=O
IUPAC-Name 2-Prop-2-ynoxyisoindol-1,3-dion
Molekulargewicht (g/mol) 201.181
PubChem CID 78357
Formelmasse 201.18
Reinheit (%) 97%