missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

N-Propargylphthalimid, 98%, Thermo Scientific Chemicals

Artikelnummer. p-7035705
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
15400238 5 g 5 Gramm
15410238 25 g 25 Gramm
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 15400238

Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H53429.06

Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

CAS: 7223-50-9 | C11H7NO2 | 185.18 g/mol

Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 7223-50-9
Summenformel C11H7NO2
Molekulargewicht (g/mol) 185.18
MDL-Nummer MFCD00065028
InChI-Schlüssel PAZCLCHJOWLTGA-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-propargylphthalimide, 2-prop-2-yn-1-yl isoindoline-1,3-dione, n-prop-2-ynylphthalimide, 2-2-propynyl-1h-isoindole-1,3 2h-dione, 2-prop-2-ynyl-isoindole-1,3-dione, n-propargyl phthalimide, 1h-isoindole-1,3 2h-dione, 2-2-propynyl, 2-prop-2-ynyl isoindoline-1,3-dione, 2-prop-2-yn-1-yl isoindole-1,3-dione, 1h-isoindole-1,3 2h-dione,2-2-propyn-1-yl
PubChem CID 81644
IUPAC-Name 2-(prop-2-yn-1-yl)-2,3-dihydro-1H-isoindole-1,3-dione
SMILES O=C1N(CC#C)C(=O)C2=CC=CC=C12

Spezifikation

Chemischer Name oder Material N-Propargylphthalimide
Schmelzpunkt 148°C to 152°C
Menge 5 g
Formelmasse 185.18
Reinheit (%) 98%

RUO – Research Use Only

Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.