Learn More
N-Propionyl-L-Cystein, Mikromol™
Artikelnummer. 30050260
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 mg
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
25 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30050260 100 mg 100 Milligramm
30049195 25 mg 25 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30050260 Lieferant Mikromol Lieferanten-Nr. MM0024.06
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Entdecken Mikromol - Ihre zuverlässige Quelle für hochwertige pharmazeutische Referenzstandards. Unterstützung genauer, konformer Analysen mit ISO Materialien, die gemäß ISO 17034 akkreditiert sind und für Vertrauen in jedes Ergebnis sorgen.
N-Propionyl-L-Cystein
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-Propionyl-L-cysteine
CAS 2885-79-2
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile N-Propionyl-L-cysteine
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel C6 H11 N O3 S
Zertifizierung/Konformität ISO 9001
Synonym N-Propionyl-L-cysteine
InChI-Formel InChI=1S/C6H11NO3S/c1-2-5(8)7-4(3-11)6(9)10/h4,11H,2-3H2,1H3,(H,7,8)(H,9,10)/t4-/m0/s1
SMILES CCC(=O)N[C@@H](CS)C(=O)O
IUPAC-Name (2R)-2-(Propanoylamino)-3-sulfanylpropansäure
Molekulargewicht (g/mol) 177.22
Menge 100 mg
Formelmasse 177,046 g/mol