Learn More
n-Propyl-1,1-d2 Alcohol, CDN
Artikelnummer. 30319111
Click to view available options
Menge:
0.5 g
1 g
Packungsgröße:
0.50 Gramm
1 Gramm
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 30319111
Marke: CDN CDND01240.5G
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Discover 4000+ high-quality deuterated compounds, shipping directly from stock for speed. We offer many unique API’s, including active pharmaceutical ingredients, nitrosoamines, amino acids, steroids, gases, pesticides, and fatty acids.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Propanol-1,1-D2
CAS 40422-04-6
Summenformel C3 D2 H6 O
Menge 0.5 g
Synonym 1-Propan-1,1-d2-ol (9 CI), Propyl-1,1-d2 alcohol (6 CI, 7 CI), 1,1-Dideuteriopropan-1-ol, 1-Propanol-1,1-D2
InChI-Formel InChI=1 S/C3H8O/c1-2-3-4/h4H,2-3H2,1H3/i3D2
SMILES [2 H]C([2 H])(O)CC
IUPAC-Name 1,1-dideuteriopropan-1-ol
Molekulargewicht (g/mol) 62.107
Formelmasse 62.07 g/mol
Reinheit (%) 99 atom % D, min 98% Chemical Purity