Learn More
N-Propylbromacetat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11378515
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11378515 25 g 25 Gramm
11368515 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11378515 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L11951.14
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 04-01-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 35223-80-4 | C5H9BrO2 | 181.03 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 35223-80-4
Summenformel C5H9BrO2
Molekulargewicht (g/mol) 181.03
MDL-Nummer MFCD00075247
InChI-Schlüssel ISYUCUGTDNJIHV-UHFFFAOYSA-N
Synonym propyl bromoacetate, n-propyl bromoacetate, acetic acid, bromo-, propyl ester, acmc-1ajeq, bromoacetic acid propyl ester, bromo-acetic acid propyl ester, acetic acid, 2-bromo-,propyl ester
PubChem CID 141981
IUPAC-Name Propyl-2-bromacetat
SMILES CCCOC(=O)CBr
Spezifikation
Chemischer Name oder Material n-Propyl bromoacetate
Dichte 1.399
Siedepunkt 175°C to 176°C
Flammpunkt 82°C (179°F)
Brechungsindex 1.451
Menge 25 g
UN-Nummer UN2922
Beilstein 1745564
Formelmasse 181.04
Reinheit (%) 97%