missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

n-Propyl-d7-benzene, CDN

Artikelnummer. 30317821
Click to view available options
Menge:
0.1 g
0.25 g
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.

Artikelnummer. 30317821

Marke: CDN CDND15690.1G

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.

Discover 4000+ high-quality deuterated compounds, shipping directly from stock for speed. We offer many unique API’s, including active pharmaceutical ingredients, nitrosoamines, amino acids, steroids, gases, pesticides, and fatty acids.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Propylbenzene-D7 (propyl-D7)
CAS 65087-58-3
Summenformel C9 D7 H5
Menge 0.1 g
Synonym Benzene, propyl-d7- (9 CI), n-Propyl-d7-benzene, Propyl-d7-benzene, Propylbenzene-d7, Propylbenzene-D7 (propyl-D7)
InChI-Formel InChI=1 S/C9H12/c1-2-6-9-7-4-3-5-8-9/h3-5,7-8 H,2,6H2,1H3/i1D3,2D2,6D2
SMILES [2 H]C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])c1ccccc1
IUPAC-Name 1,1,2,2,3,3,3-heptadeuteriopropylbenzene
Molekulargewicht (g/mol) 127.235
Formelmasse 127.138 g/mol
Reinheit (%) 98 atom % D, min 98% Chemical Purity
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato