Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | n-Propyl ether |
| Namenshinweis | 99+% |
| CAS | 111-43-3 |
| CAS Min. % | 99.0 |
| CAS Max. % | 100.0 |
| Schmelzpunkt | -123°C |
| Farbe | Farblos |
| Dichte | 0.7300g/mL |
| Siedepunkt | 88°C to 90°C |
| Flammpunkt | -28°C |
| Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
- n-Propyl ether
- Gefahr
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
- H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
- H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
- EUH019-Kann explosionsfähige Peroxide bilden.
- EUH066-Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P233-Behälter dicht verschlossen halten.
- P240-Behälter und zu befüllende Anlage erden.