Learn More
n-Propylgallat, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11466112 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
11466112 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11466112 Lieferant MP Biomedicals Lieferanten-Nr. 0210274780
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Cremefarbenes Pulver
  • Anti-Fade-Reagenz in der Fluoreszenzmikroskopie zur Reduzierung des Photobleichens von Fluoreszenzsonden wie Rhodamin und Fluorescein
  • Ein Ester, der durch Kondensation von Gallussäure und Propanol entsteht
  • Dieses Antioxidans wurde Lebensmitteln, die Öle und Fette enthalten, zugesetzt, um die Oxidation zu verhindern.
  • Ein Antioxidans mit antimikrobieller Aktivität
Specifications
Chemischer Name oder Material n-Propyl gallate
Namenshinweis Molekularbiologie
CAS 121-79-9
Schmelzpunkt 140 °C bis 150 °C
Farbe Weißgrau
Menge 100 g
Physikalische Form Pulver
Hinweise zur Reinheitsqualität 0.992
Summenformel C10H12O5
MDL-Nummer MFCD00002196
Beilstein 1877976
Synonym propyl gallate, n-propyl gallate, progallin p, tenox pg, nipagallin p, gallic acid, propyl ester, gallic acid propyl ester, nipa 49, benzoic acid, 3,4,5-trihydroxy-, propyl ester, 3,4,5-trihydroxybenzene-1-propylcarboxylate
Löslichkeitsinformationen Löslich in Ethanol (50 mg/ml).
InChI-Schlüssel ZTHYODDOHIVTJV-UHFFFAOYSA-N
SMILES CCCOC(=O)C1=CC(=C(C(=C1)O)O)O
IUPAC-Name propyl 3,4,5-trihydroxybenzoat
Molekulargewicht (g/mol) 212.2
PubChem CID 4947
ChEBI CHEBI:10607
Formelmasse 212.2
Reinheit (%) 99.2%
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • 3,4,5-trihydroxybenzoate de propyle
Signal Word
  • Gefahr
Hazard Category
  • Inhalationsallergen Kategorie 1B
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
Hazard Statement
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H334-Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen.
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
Precautionary Statement
  • P284-[Bei unzureichender Belüftung] Atemschutz tragen.
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P321-Besondere Behandlung (siehe auf diesem Kennzeichnungsetikett).
  • P342+P311-Bei Symptomen der Atemwege: GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P501-Inhalt/Behälter zuführen.