Specifications
| Chemischer Name oder Material | N-Propyl Gallate |
| Namenshinweis | “Antioxidans für Lebensmittel, Fette und Öle. ” |
| CAS | 121-79-9 |
| Summenformel | C10H12O5 |
| Menge | 50 g |
| Synonym | propyl gallate, n-propyl gallate, progallin p, tenox pg, nipagallin p, gallic acid, propyl ester, nipa 49, benzoic acid, 3,4,5-trihydroxy-, propyl ester, 3,4,5-trihydroxybenzene-1-propylcarboxylate |
| InChI-Schlüssel | ZTHYODDOHIVTJV-UHFFFAOYSA-N |
| IUPAC-Name | propyl 3,4,5-trihydroxybenzoat |
| Molekulargewicht (g/mol) | 212.201 |
| PubChem CID | 4947 |
| Show More |
Safety and Handling
Product Identifier
- n-Propyl Gallate
- Gefahr
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Inhalationsallergen Kategorie 1
- Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
- H334-Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen.
- P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P284-[Bei unzureichender Belüftung] Atemschutz tragen.
- P321-Besondere Behandlung (siehe auf diesem Kennzeichnungsetikett).
- P342+P311-Bei Symptomen der Atemwege: GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
- MIXTURE LIST-Contain: n-Propyl Gallate