Learn More
n-Propylboronsäure, 95 %, Thermo Scientific™
Product Code. 10456062 Shop All Thermo Scientific Chemicals Products
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
Unit Size:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Menge Unit Size
10456062 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Product Code. 10456062 Supplier Thermo Scientific Acros Supplier No. 370870010
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
missing translation for 'validMainframeMsg'
Specifications
Chemischer Name oder Material n-Propylboronic acid
CAS 17745-45-8
CAS Min. % 94.0
CAS Max. % 100.0
Farbe Weiß
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 95%
Verpackung Glasflasche
Summenformel C3H9BO2
Strukturformel CH3(CH2)2B(OH)2
MDL-Nummer MFCD01074564
Menge 1 g
Synonym n-propylboronic acid, 1-propaneboronic acid, propaneboronic acid, boronic acid, propyl, 1-propylboronic acid, 1-propaneboronic, n-propylboronc acd, propyl boronic acid, pubchem6019
InChI-Schlüssel JAQOMSTTXPGKTN-UHFFFAOYSA-N
SMILES CCCB(O)O
IUPAC-Name Propylboronsäure
Molekulargewicht (g/mol) 87.91
PubChem CID 351065
Formelmasse 87.91
Reinheit (%) 95%
Physikalische Form Kristallines Pulver oder Flocken
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • n-Propylboronic acid
Signal Word
  • Achtung
Hazard Category
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Hazard Statement
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Precautionary Statement
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
RUO– Nur für Forschungszwecke