Learn More
N-Propylboronsäure, TRC
Artikelnummer. 30418304
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30418304 5 g 5 Gramm
30426238 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30418304 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCP8350605G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-Propylboronic Acid
CAS 17745-45-8
Summenformel C3H9BO2
Menge 5 g
Synonym 1-Propylboronic Acid, Dihydroxy(propyl)boron, Dihydroxypropylborane, NSC 518339
InChI-Formel InChI=1S/C3H9BO2/c1-2-3-4(5)6/h5-6H,2-3H2,1H3
SMILES OB(CCC)O
IUPAC-Name Propylboronsäure
Molekulargewicht (g/mol) 87.91
Formelmasse 88.07